731080
3-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
Sinónimos:
3-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 3-Fluoro-2-methoxyphenylamine, 3-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.531
density
1.172 g/mL at 25 °C
SMILES string
COc1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)