A52153
6-Amino-1,3-dimethyluracil
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN1C(N)=CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
InChI key
VFGRNTYELNYSKJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c