Merck
C24809
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
137.57
Beilstein/REAXYS Number:
1906694
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChI key
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F
flash_point_c
97 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)