Merck
115622
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzonitrile
99%
Sinónimos:
1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, p-Chlorobenzonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
137.57
Beilstein:
1072122
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050680
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
223 °C (lit.)
mp
90-93 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Clave InChI
GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Chlorobenzonitrile has been used in the preparation of amides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ondrej Kaplan et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(3), 567-575 (2006-10-25)
Aspergillus niger K10 cultivated on 2-cyanopyridine produced high levels of an intracellular nitrilase, which was partially purified (18.6-fold) with a 24% yield. The N-terminal amino acid sequence of the enzyme was highly homologous with that of a putative nitrilase from
Luca Quattrini et al.
Scientific reports, 9(1), 9943-9943 (2019-07-11)
Melanoma is the most serious form of skin cancer but its medication is still far from being safe and thoroughly effective. The search of novel therapeutic approaches represents therefore a health emergency to push through eagerly. In this study, we