434280
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Sinónimos:
BF3·THF, Boron trifluoride THF complex
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
contiene
>0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
bp
180 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
densidad
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
FB(F)F.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8BF3O/c6-5(7,8)9-3-1-2-4-9/h1-4H2
Clave InChI
XYMZNNGTHKHCJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Deoxofluorination of alcohols and carbonyls
- Synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes
- Hydroboration-oxidation of divinylferrocene
Reagent involved in the synthesis of biologically active molecules such as:
- NK1 receptor antagonists
- Complex polyketide natural products
- Selective serotonin reuptake inhibitors
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
189.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?