Merck
C105058
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexane
99%
Sinónimos:
Cyclohexyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
118.60
Beilstein:
1900796
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Henriëtte E Bakker et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(4), 881-890 (2017-01-04)
The electrophoretic mobility and the zeta potential (ζ) of fluorescently labeled colloidal silica rods, with an aspect ratio of 3.8 and 6.1, were determined with microelectrophoresis measurements using confocal microscopy. In the case where the colloidal particles all move at
Octavio Perez-Garcia et al.
Environmental science & technology, 51(23), 13678-13688 (2017-10-31)
Metabolomics provides insights into the actual physiology of cells rather than their mere "potential", as provided by genomic and transcriptomic analysis. We investigate the modulation of nitrous oxide (N