135194
Bromocyclohexane
98%
Sinónimos:
Cyclohexyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
alcohol: soluble
densidad
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?