C28898
2-Chlorobutane
≥99%
Sinónimos:
sec-Butyl chloride
Quality Level
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Inchi Key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?