B95736
Butyl isocyanate
98%
Sinónimos:
1-Isocyanatobutane, n-Butyl isocyanate, BIC
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10.6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCN=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
HNHVTXYLRVGMHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?