658685
Os EnCat® 40
extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
Sinónimos:
Osmium oxide, Osmium tetroxide, microencapsulated
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
core: osmium
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Extensión del etiquetado
0.3 mmol/g Os loading
cadena SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Clave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?