B77401
2-Bromo-1-phenylpropane
96%
Sinónimos:
(2-Bromopropyl)benzene
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
InChI key
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?