471607
2-Bromopropiophenone
95%
Sinónimos:
α-Bromopropiophenone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI key
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?