C99701
Bromocycloheptane
97%
Sinónimos:
Cycloheptyl bromide
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5052 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
InChI key
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?