267848
3-Bromopentane
95%
Sinónimos:
3-Pentyl bromide
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
density
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
SMILES string
CCC(Br)CC
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
VTOQFOCYBTVOJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For use with
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?