923273
2-((3aR,7aR)-1-(tert-Butoxycarbonyl)octahydro-6H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-6-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12[C@](N(C(OC(C)(C)C)=O)CC2)([H])CN(C3=NC(C(O)=O)=CS3)CC1
InChI
1S/C16H23N3O4S/c1-16(2,3)23-15(22)19-7-5-10-4-6-18(8-12(10)19)14-17-11(9-24-14)13(20)21/h9-10,12H,4-8H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,12-/m0/s1
Clave InChI
JQJPLRYBMMRMOU-JQWIXIFHSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Similar linkers in this series:
923281
923303
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)