923389
1-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-6-yl)methyl)piperidine-4-carboxylic acid
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O)C(CC1)CCN1CC(CC2)OC32CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3
Clave InChI
CVHPZSHLWZEYQS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)