923397
1-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-6-yl)methyl)azetidine-3-carboxylic acid
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O)C1CN(C1)CC(CC2)OC32CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3
InChI
1S/C16H26N2O5/c1-15(2,3)23-14(21)18-9-16(10-18)5-4-12(22-16)8-17-6-11(7-17)13(19)20/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
XRGOUJDVCBSCAE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
923389
923354
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)