Merck
796980
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
150.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
functional group
hydroxyl
sulfone
SMILES string
OC(CC1)CCS1(=O)=O
InChI
1S/C5H10O3S/c6-5-1-3-9(7,8)4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
JABSMKPYEZTJTE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)