155160
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
99%
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
60-64 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
thioether
cadena SMILES
O=C1CCSCC1
InChI
1S/C5H8OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
Clave InChI
OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)