Merck
755028
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Sinónimos:
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoropyridine, 5-Bromo-3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2BrFN2
Número de CAS:
Peso molecular:
201.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
95-100 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrFN2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
InChI key
HMURQOFNWZWERT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)