Merck
795739
Sigma-Aldrich
11-Phosphonoundecyl acrylate
Sinónimos:
(11-(Acryloyloxy)undecyl)phosphonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H27O5P
Número de CAS:
Peso molecular:
306.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
Nivel de calidad
cadena SMILES
O=C(C=C)OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H27O5P/c1-2-14(15)19-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-20(16,17)18/h2H,1,3-13H2,(H2,16,17,18)
Clave InChI
RLAKYYIYWIWCED-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
11-Phosphonoundecyl acrylate is a bifuncational ligand that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It binds with the surface metal atoms by attaching the phosphonic acid head groups.
Aplicación
Tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides. Allows further chemistry on surface.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mechanoresponsive Polymerized Liquid Metal Networks
Thrasher C, et al.
Advanced Materials, 1903864-1903864 (2019)
Carl J Thrasher et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(40), e1903864-e1903864 (2019-08-14)
Room-temperature liquid metals, such as nontoxic gallium alloys, show enormous promise to revolutionize stretchable electronics for next-generation soft robotic, e-skin, and wearable technologies. Core-shell particles of liquid metal with surface-bound acrylate ligands are synthesized and polymerized together to create cross-linked