661740
Poly(vinylphosphonic acid)
Sinónimos:
PVPA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[P](=O)([O-])([O-])C=C.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
Clave InChI
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.