745855
12-Mercaptododecylphosphonic acid
95%
Sinónimos:
P-(12-Mercaptododecyl)phosphonic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
powder
mp
92-96 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(CCCCCCCCCCCCS)=O
InChI
1S/C12H27O3PS/c13-16(14,15)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-17/h17H,1-12H2,(H2,13,14,15)
InChI key
PVIUMTORLYKRJT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?