792233
Methyl phosphonic acid-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CH5O3P
Peso molecular:
97.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O=P(O)([13CH3])O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)/i1+1
Clave InChI
YACKEPLHDIMKIO-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)