289868
Methylphosphonic acid
98%
Sinónimos:
MPA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
105-107 °C (lit.)
cadena SMILES
CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
Clave InChI
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALPP(250)
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?