Merck
462314
Sigma-Aldrich
Iminodi(methylphosphonic acid)
97%
Sinónimos:
Aminobis(methylenephosphonic acid), Bis(phosphonomethyl)amine, Iminobis(methylene)bis(phosphonic acid), Iminobis[methylenephosphonic acid], Iminodimethylenediphosphonic acid, Iminodimethylenephosphonic acid, P,P′-[Iminobis(methylene)]bis[phosphonic acid]
About This Item
Fórmula lineal:
HN[CH2PO(OH)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.04
Beilstein:
1812882
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble
grupo funcional
amine
cadena SMILES
OP(O)(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H9NO6P2/c4-10(5,6)1-3-2-11(7,8)9/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
Clave InChI
ISQSUCKLLKRTBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Iminodi(methylphosphonic acid) is an iminopolyphosphonic acid derivative. It is widely used as complex forming reagent for alkylphosphonic groups. Thermal analysis has confirmed the anhydrous state of iminodi(methylphosphonic acid).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iminodi (methylphosphonic) acid.
Afonin, E. G.
Russ. J. Gen. Chem., 73(10), 1503-1505 (2003)
Scott A Lujan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(30), 12282-12287 (2007-07-17)
Conjugative transfer of plasmid DNA via close cell-cell junctions is the main route by which antibiotic resistance genes spread between bacterial strains. Relaxases are essential for conjugative transfer and act by cleaving DNA strands and forming covalent phosphotyrosine linkages. Based