761761
2-Bromobenzothiophene
97%
Sinónimos:
2-Bromobenzo[b]thiophene
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
37-43 °C
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChI key
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)