761745
5-bromobenzothiazole
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
powder
mp
105-110 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
InChI key
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)