Merck
766461
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzothiophene
97%
Sinónimos:
2-Iodobenzo[b]thiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5IS
Número de CAS:
Peso molecular:
260.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-63 °C
grupo funcional
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5IS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
Clave InChI
XNCFWDHWACGQBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)