Merck
761796
Sigma-Aldrich
5-Bromobenzofuran
97%
Sinónimos:
5-Bromobenzo[b]furan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.605
density
1.573 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H5BrO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5H
InChI key
AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1