760811
Bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] N,N-diisopropylphosphoramidite
96%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4517
bp
286.2-296.6 °C
density
0.8887 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H40NO2PSi2/c1-15(2)17(16(3)4)20(18-11-13-21(5,6)7)19-12-14-22(8,9)10/h15-16H,11-14H2,1-10H3
InChI key
UCVPTNNSVPPRRA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.