766305
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite
95%
Sinónimos:
Bis(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphine, Bis(2-cyanoethoxy)-N,N-diisopropylaminophosphine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.465
densidad
1.039 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
InChI
1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
Clave InChI
LDHWBEHZLFDXCU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
73.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?