541133
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CF2(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
178.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.33 (lit.)
bp
62-64 °C/35 mmHg (lit.)
densidad
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F5O/c6-4(7,2-1-3-11)5(8,9)10/h11H,1-3H2
Clave InChI
QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol, also known as pentafluoropentanol, is a perfluorous solvent.
Aplicación
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol may be used in the preparation of chlorine-capped telechelic poly(methyl methacrylate)s.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
145.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Maria Carmelita Z Kasuya et al.
Biochemical and biophysical research communications, 316(3), 599-604 (2004-03-23)
Fluorous-tagged saccharide primers could be viable scaffolds for the synthesis of oligosaccharides. This research demonstrates that a fluorine-containing saccharide derivative could actually be taken up by the cell, the saccharide chain elongated by cellular enzymes, and the elongated product released
Yusuke Ogura et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(15), 5012-5015 (2016-04-05)
Terminal-selective transesterification of chlorine-capped poly(methyl methacrylate)s (PMMA-Cl) with alcohols was developed as a modular approach to create telechelic and pinpoint-functionalized polymers. Being sterically less hindered and electronically activated, both the α-end ethyl ester and ω-end methyl ester of PMMA-Cl were