Merck
753165
Sigma-Aldrich
(Difluoromethyl)benzene
97%
Sinónimos:
α,α-Difluorotoluene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6F2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.458
densidad
1.138 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
phenyl
cadena SMILES
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)