178721
(Diacetoxyiodo)benzene
98%
Sinónimos:
Iodobenzene I,I-diacetate, Iodosobenzene I,I-diacetate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
mp
161-163 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
CC(OI(OC(C)=O)C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
InChI key
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Application
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.