752169
tert-Butyl diazoacetate solution
15% in toluene
Sinónimos:
2-Diazoacetic acid tert-butyl ester solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
15% in toluene
índice de refracción
n20/D 1.490
densidad
0.875 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
Clave InChI
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
37.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?