752185
Benzyl diazoacetate solution
10% in toluene
Sinónimos:
Benzyl 2-diazoacetate
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
concentration
10% in toluene
refractive index
n20/D 1.504
density
0.894 g/mL at 25 °C
functional group
ester
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-11-6-9(12)13-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
InChI key
JBBKWIFIXPBQGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
45.0 °F
flash_point_c
7.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?