Merck
72284
Sigma-Aldrich
meso-1,4-Diamino-2,3-butanediol dihydrochloride
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H12N2O2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
193.07
Beilstein/REAXYS Number:
9506932
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0%
form
crystals
mp
~288 °C (dec.)
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.NC[C@@H](O)[C@@H](O)CN
InChI
1S/C4H12N2O2.2ClH/c5-1-3(7)4(8)2-6;;/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2;2*1H/t3-,4+;;
InChI key
DUPMJOBILZRZTB-NDXJVULZSA-N
Categorías relacionadas
Other Notes
Spacer for preparing linked dimers
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D.S. Holmes et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 503-503 (1993)
J. Stepinski et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 49, 407-407 (1994)