714674
3,4,5-Tribromopyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
105-109 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cncc(Br)c1Br
InChI
1S/C5H2Br3N/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
InChI key
CWYVUHWKGWQPLP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)