Merck
860336
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetrametilbencidina
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥99%
Sinónimos:
BM azul, Sure Blue TMB, Sustrato TMB, TMB, Transferencia de TMB Plus
About This Item
Fórmula lineal:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.34
Beilstein:
2808541
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
mp
168-171 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Clave InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
La 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina es un colorante sensible a la peroxidasa.[1] Es una mejor alternativa a la siringaldacina para la determinación del cloro en el agua debido a su estabilidad y la ausencia de interferencia de los iones calcio y magnesio.[2]
Aplicación
La 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina (TMB) es un sustituto no carcinógeno (prueba de Ames negativa) de la bencina, adecuada como sustrato de la peroxidasa para procedimientos ELISA. Este sustrato rinde un producto final soluble que es de color azul claro y puede leerse espectrofotométricamente a 370 o 620-650 nm. La reacción de la TMB puede detenerse con H2SO4 2 M (que produce un color amarillo) y leerse a 450 nm. Reactivo sensible y específico para la detección de sangre, análisis de la hemoglobina, análisis de peroxidasa.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Colorimetric method for determination of chlorine with 3, 3?, 5, 5?-tetramethylbenzidine.
Serrat F B
Talanta, 41(12), 2091-2094 (1994)
Iron oxide nanoparticles: Hidden talent
Perez J M
Nature Nanotechnology, 2(9), 535-535 (2007)
Y Jung et al.
Mucosal immunology, 8(4), 930-942 (2015-01-08)
Eosinophils are multifunctional leukocytes that reside in the gastrointestinal (GI) lamina propria, where their basal function remains largely unexplored. In this study, by examining mice with a selective deficiency of systemic eosinophils (by lineage ablation) or GI eosinophils (eotaxin-1/2 double
Jan Pencik et al.
Nature communications, 6, 7736-7736 (2015-07-23)
Prostate cancer (PCa) is the most prevalent cancer in men. Hyperactive STAT3 is thought to be oncogenic in PCa. However, targeting of the IL-6/STAT3 axis in PCa patients has failed to provide therapeutic benefit. Here we show that genetic inactivation
Jiabin Yan et al.
Viruses, 7(3), 1429-1453 (2015-03-26)
Signaling through the Fas/Apo-1/CD95 death receptor is known to affect virus-specific cell-mediated immune (CMI) responses. We tested whether modulating the Fas-apoptotic pathway can enhance immune responses to DNA vaccination or lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) infection. Mice were electroporated with plasmids
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How long is the product under 2-8 degrees celcius stable?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Italy
    • Reviews 2
    • Vote 1
    2 out of 5 stars.
    Reproducible?
    Opened two bottles, done identical experiments the some day, found opposite results. Under investigation if it is a problem with the product
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help troubleshoot this issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket. We look forward to hearing from you soon!