Merck
D73707
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3Cl2N
Número de CAS:
Peso molecular:
147.99
Beilstein:
108664
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
83-86 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
Clave InChI
FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)