Merck
703990
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
2-Bromoisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.01
Beilstein/REAXYS Number:
471895
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
217-220 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Inchi Key
YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)