721999
4-Bromopyridine-3-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
4-Bromonicotinic acid
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
118-134 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
CZLOEKRJQIAKFI-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)