379646
Fullerene-C60
99.5%
Sinónimos:
Buckminsterfullerene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99.5%
form
crystalline powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
solubility
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
orbital energy
HOMO 6.1 eV
LUMO 4.5 eV
OLED device performance
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
greener alternative category
SMILES string
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
InChI key
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Contenido relacionado
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.