Merck
663654
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethylcyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
126.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
41-45 °C
SMILES string
CC1(C)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)