Merck
C82159
Sigma-Aldrich
Cinnoline-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cnnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)7-5-10-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
Inchi Key
ZKOMQFDQFTVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)