701203
Dichloro(dicyclopentadienyl)platinum(II)
97%
Sinónimos:
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, platinum complex, 4,7-Methano-1H-indene, Dichloro[(2,3,5,6-η)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene]-platinum, Platinum, dichloro(3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
220-222 °C
SMILES string
Cl[Pt]Cl.C1C=CC2[C@H]3C[C@H](C=C3)C12
InChI
1S/C10H12.2ClH.Pt/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;;;/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/t7-,8+,9?,10?;;;/m1.../s1
InChI key
WGIHWYYQPYXMJF-FNUOOURPSA-L
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)