Merck
520896
Sigma-Aldrich
Ácido cloroplatínico hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Cloruro de platino hydrate, Hexacloroplatinato (IV) de hidrógeno hydrate, Ácido hexacloroplatínico(IV) hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
H2PtCl6 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
409.81 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
≥99.9% trace metals basis
composition
Pt, 37-40%
mp
60 °C (lit.)
density
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI key
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
General description
El ácido cloroplatínico hidratado es el compuesto del platino más disponible. Puede prepararse disolviendo platino en agua regia. Se ha comunicado un análisis termogravimétrico de este compuesto. El análisis demuestra la pérdida de agua seguida por la formación de tetracloruro de platino (PtCl4) a 220 °C y β-PtCl2 a 350 °C descomponiéndose por último a metal platino a 500 °C.
Application
El ácido cloroplatínico hidratado puede utilizarse:
  • en la determinación de potasio, mediante precipitación selectiva como cloroplatinato de potasio.
  • en la purificación de platino.
  • En la catálisis durante la adición de hidruros de silicio a enlaces olefínicos dobles y en la hidroxilación de alquinos catalizada por platino.
Storage and Stability
1. Material higroscópico, manipúlelo siempre en una bolsa de guantes o caja de guantes llena de gas inerte seco.
2. Recomendado para un solo uso con el fin de evitar la absorción de agua y su degradación. Si es preciso, una vez abierto, vuelva a envasar y sellar en gas inerte seco.
3. Guardar con cuidado. Proteger de la luz. Guardar siempre en recipientes bien cerrados en una atmósfera inerte seca. Se recomienda guardar los recipientes en un desecador secundario con desecante en una atmósfera inerte seca.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
The Separation and Determination of the Alkali Metals Using Perchloric Acid. V. Perchloric Acid and Chloroplatinic Acid in the Determination of Small Amounts of Potassium in the Presence of Large Amounts of Sodium
Smith GF and Gring JL
Journal of the American Chemical Society, 55(10), 3957-3961 (1933)
SA Cotton
Chemistry of Precious Metals null
The Addition of Silicon Hydrides to Olefinic Double Bonds. Part III. The Addition to Non-terminal Olefins in the Presence of Chloroplatinic Acid
Saam JC and Speier JL
Journal of the American Chemical Society, 80(15), 4104-4106 (1958)
The Addition of Silicon Hydrides to Olefinic Double Bonds. Part II. The Use of Group VIII Metal Catalysts
Speir JL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(4), 974-979 (1957)
Ricardo M Santos et al.
eLife, 10 (2021-02-16)
Cholinergic fast time-scale modulation of cortical physiology is critical for cognition, but direct local measurement of neuromodulators in vivo is challenging. Choline oxidase (ChOx)-based electrochemical biosensors have been used to capture fast cholinergic signals in behaving animals. However, these transients