282782
Platinum(II) acetylacetonate
97%
Sinónimos:
2,4-Pentanedione platinum(II) derivative, Pt(acac)2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
249-252 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Pt]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clave InChI
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Descripción general
Aplicación
- In the preparation of N-allylanilines by the direct use of allylic alcohols. Anilines with electron-donating groups give good yields.
- For selective N-allylation of 2,3-disubstituted indoles in water.
It can be used as a starting material in the preparation of platinum-lead nanoparticles supported on carbon. The PtPb/C catalyst exhibits enhanced electrochemical activity towards methanol and formic acid oxidation.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.