Merck
409049
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II)
97%
Sinónimos:
Dimethyl(cyclooctadiene)platinum, Pt(cod)(Me)2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
333.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
103-105 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Pt]C.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2CH3.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;/b2-1-,8-7-;;;
Clave InChI
ZABVBYGUHBRHFJ-PHFPKPIQSA-N
Descripción general
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum (II) is a coordination compound in which platinum (Pt) is surrounded by two methyl (CH3) groups and one 1,5-cyclooctadiene (COD) group. It is often used as a precursor in the synthesis of platinum catalysts, which have a wide range of applications in different organic reactions.
Aplicación
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II) can be used as a platinum precursor in the preparation of:
  • Hydrophobic platinum catalyst in the presence of reducing agent (NaBH4).
  • Pt/Hβ catalysts for the selective isomerization of n-butane to isobutane.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation of hydrophobic platinum catalysts using a water-in-CO2 microemulsion
Shimizu R, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 44(1), 109-114 (2008)
The controlled synthesis of Pt/H? catalysts with intimate metal-acid sites for n-butane isomerization
Wang P, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 309, 110547-110547 (2020)
The room temperature substitution of n-and iso-perfluoropropyl iodides and n-perfluorobutyl iodide to dimethylplatinum (II) 1, 5-cyclooctadiene: The crystal structure of [Pt (C3F7) 2 (COD)]
Thomson J, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 8(9), 782-784 (2005)